Ethylbenzol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
CHEUSC12
PROOCHEUSC12EA 204 EUR
PROOCHEUSC12
Ethylbenzol
Ethylbenzol
Formel: C₈H₁₀
Siedepunkt: 136,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011647
CAS-Nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM