Octachlornaphthalin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
CIL-ECN-5280
PROOCIL-ECN-5280EA
965
EUR
PROOCIL-ECN-5280
Octachlornaphthalin
Octachlornaphthalin
Formel:
C₁₀Cl₈ Molecular Weight: 403.73 g/mol |
CAS-Nummer:
2234-13-1 EINECS: 218-778-7 |