2,3,3',4,5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 106)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-106-C
PROOCIL-PCB-106-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-106-C
2,3,3',4,5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 106)
2,3,3',4,5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 106)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
70424-69-0 |