2,3,3',4,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 108)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-108-C
PROOCIL-PCB-108-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-108-C
2,3,3',4,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 108)
2,3,3',4,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 108)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
70362-41-3 |