2,3,3',4,6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 109)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-109-C
PROOCIL-PCB-109-CEA 766 EUR
PROOCIL-PCB-109-C
2,3,3',4,6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 109)
2,3,3',4,6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 109)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molecular Weight: 326.44 g/mol
CAS-Nummer: 74472-35-8