3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-11-C
PROOCIL-PCB-11-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-11-C
3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11)
3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol |
CAS-Nummer:
2050-67-1 |