2,3,3',4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 110)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-110-C
PROOCIL-PCB-110-CEA 677 EUR
PROOCIL-PCB-110-C
2,3,3',4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 110)
2,3,3',4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 110)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molecular Weight: 326.44 g/mol
CAS-Nummer: 38380-03-9