2,3,3',5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 111)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-111-C
PROOCIL-PCB-111-CEA
766
EUR
PROOCIL-PCB-111-C
2,3,3',5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 111)
2,3,3',5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 111)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
39635-32-0 |