2,3,3',5,6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 112)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-112-C
PROOCIL-PCB-112-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-112-C
2,3,3',5,6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 112)
2,3,3',5,6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 112)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
74472-36-9 UN: 3432 ADR: 9 II |