2,3',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 120)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-120-C
PROOCIL-PCB-120-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-120-C
2,3',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 120)
2,3',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 120)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ |
CAS-Nummer:
68194-12-7 |