2,3,3',4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 122)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-122-C
PROOCIL-PCB-122-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-122-C
2,3,3',4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 122)
2,3,3',4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 122)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
76842-07-4 |