3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-126-C
PROOCIL-PCB-126-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-126-C
3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
57465-28-8 |