2,2',3,3',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 133)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-133-C
PROOCIL-PCB-133-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-133-C
2,2',3,3',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 133)
2,2',3,3',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 133)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
35694-04-3 |