2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-146-C
PROOCIL-PCB-146-CEA
907
EUR
PROOCIL-PCB-146-C
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146)
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
51908-16-8 UN: 3432 ADR: 9 II |