2,2',3,4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 147)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-147-C
PROOCIL-PCB-147-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-147-C
2,2',3,4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 147)
2,2',3,4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 147)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
68194-13-8 |