2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-149-C
PROOCIL-PCB-149-CEA 713 EUR
PROOCIL-PCB-149-C
2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149)
2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360.88 g/mol
CAS-Nummer: 38380-04-0