2,3,3',4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 156)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-156-C
PROOCIL-PCB-156-CEA
695
EUR
PROOCIL-PCB-156-C
2,3,3',4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 156)
2,3,3',4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 156)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
38380-08-4 UN: 3432 ADR: 9 II |