2,2',3-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 16)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-16-C
PROOCIL-PCB-16-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-16-C
2,2',3-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 16)
2,2',3-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 16)
Formel:
C₁₂H₇Cl₃ Molecular Weight: 257.55 g/mol |
CAS-Nummer:
38444-78-9 |