2,3,3',4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 162)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-162-C
PROOCIL-PCB-162-CEA
713
EUR
PROOCIL-PCB-162-C
2,3,3',4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 162)
2,3,3',4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 162)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ |
CAS-Nummer:
39635-34-2 |