2,3,3',4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 163)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-163-C
PROOCIL-PCB-163-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-163-C
2,3,3',4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 163)
2,3,3',4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 163)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
74472-44-9 |