2,3',4,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 168)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-168-C
PROOCIL-PCB-168-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-168-C
2,3',4,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 168)
2,3',4,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 168)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
59291-65-5 |