3,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 169)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-169-C
PROOCIL-PCB-169-CEA
660
EUR
PROOCIL-PCB-169-C
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 169)
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 169)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol Siedepunkt: 383 Schmelzpunkt: 208…210 °C |
CAS-Nummer:
32774-16-6 |