2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 172)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-172-C
PROOCIL-PCB-172-CEA
713
EUR
PROOCIL-PCB-172-C
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 172)
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 172)
Formel:
C₁₂H₃Cl₇ Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
52663-74-8 |