2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 173)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-173-C
PROOCIL-PCB-173-CEA
862
EUR
PROOCIL-PCB-173-C
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 173)
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 173)
Formel:
(C₆H₃Cl₂)C₆Cl₅ Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
68194-16-1 |