2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 174)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-174-C
PROOCIL-PCB-174-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-174-C
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 174)
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 174)
Formel:
C₁₂H₃Cl₇ Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
38411-25-5 |