2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 176)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-176-C
PROOCIL-PCB-176-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-176-C
2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 176)
2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 176)
Formel:
C₁₂H₃Cl₇ Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
52663-65-7 |