2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 178)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-178-C
PROOCIL-PCB-178-CEA
713
EUR
PROOCIL-PCB-178-C
2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 178)
2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 178)
Formel:
C₁₂H₃Cl₇ Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
52663-67-9 |