2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 189)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-189-C
PROOCIL-PCB-189-CEA
704
EUR
PROOCIL-PCB-189-C
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 189)
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 189)
Formel:
C₁₂H₃Cl₇ Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
39635-31-9 UN: 3432 ADR: 9 II |