2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-192-C
PROOCIL-PCB-192-CEA
713
EUR
PROOCIL-PCB-192-C
2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192)
2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192)
Formel:
(C₆H₃Cl₂)(C₆Cl₅) Molecular Weight: 395.32 g/mol |
CAS-Nummer:
74472-51-8 |