2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 193)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-193-C
PROOCIL-PCB-193-CEA 704 EUR
PROOCIL-PCB-193-C
2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 193)
2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 193)
Formel: C₁₂H₃Cl₇
Molecular Weight: 395.32 g/mol
CAS-Nummer: 69782-91-8