2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 205)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-205-C
PROOCIL-PCB-205-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-205-C
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 205)
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 205)
Formel:
C₁₂H₂Cl₈ Molecular Weight: 429.77 g/mol |
CAS-Nummer:
74472-53-0 |