Organischer Referenzstandard, 2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28) 35 µg/ml in Isooctan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-28
PROOCIL-PCB-28EA 150 EUR
PROOCIL-PCB-28
Organischer Referenzstandard, 2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 28) 35 µg/ml in Isooctan