2,3,3',4-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 55)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-55-C
PROOCIL-PCB-55-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-55-C
2,3,3',4-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 55)
2,3,3',4-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 55)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
74338-24-2 UN: 3432 ADR: 9 II |