2,3,3',5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 58)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-58-C
PROOCIL-PCB-58-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-58-C
2,3,3',5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 58)
2,3,3',5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 58)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
41464-49-7 |