Organischer Referenzstandard, 2,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 6) 35 µg/ml in Isooctan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-6
PROOCIL-PCB-6EA 150 EUR
PROOCIL-PCB-6
Organischer Referenzstandard, 2,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 6) 35 µg/ml in Isooctan