2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-60-C
PROOCIL-PCB-60-CEA
625
EUR
PROOCIL-PCB-60-C
2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60)
2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
33025-41-1 |