2,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 67)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-67-C
PROOCIL-PCB-67-CEA
713
EUR
PROOCIL-PCB-67-C
2,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 67)
2,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 67)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
73575-53-8 |