2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-68-C
PROOCIL-PCB-68-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-68-C
2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68)
2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
73575-52-7 |