2,3',4,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 69)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-69-C
PROOCIL-PCB-69-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-69-C
2,3',4,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 69)
2,3',4,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 69)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
60233-24-1 |