2,4-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 7)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-7-C
PROOCIL-PCB-7-CEA 615 EUR
PROOCIL-PCB-7-C
2,4-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 7)
2,4-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 7)
Formel: C₁₂H₈Cl₂
Molecular Weight: 223,1 g/mol
CAS-Nummer: 33284-50-3