2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-71-C
PROOCIL-PCB-71-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-71-C
2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71)
2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
41464-46-4 |