2,3',4',5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 76)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-76-C
PROOCIL-PCB-76-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-76-C
2,3',4',5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 76)
2,3',4',5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 76)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
70362-48-0 |