2,2',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 99)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-99-C
PROOCIL-PCB-99-CEA
677
EUR
PROOCIL-PCB-99-C
2,2',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 99)
2,2',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 99)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326.44 g/mol |
CAS-Nummer:
38380-01-7 |