Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-²H₄]
CILDLM13680.25
PROOCILDLM13680.25EA
1380
EUR
PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4]
Formel:
C₂₄H₃₄D₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143759 CAS-Nummer: 93951-87-2 |