Di-n-octylphthalat-[Ring-D4] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Di-n-octyl phthalate-[ring-²H₄]
CILDLM16300.1
PROOCILDLM16300.1EA
534
EUR
PROOCILDLM16300.1
Di-n-octylphthalat-[Ring-D4] (98% D)
Di-n-octylphthalat-[Ring-D4]
Formel:
C₂₄H₃₄D₄O₄ |
MDL:
MFCD00144150 CAS-Nummer: 93952-13-7 UN: 3082 ADR: 9,III |