1,2-Dichlorpropan-[D6] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dichloropropane-[²H₆]
CILDLM19370.1
PROOCILDLM19370.1EA 209 EUR
PROOCILDLM19370.1
1,2-Dichlorpropan-[D6] (98% D)
1,2-Dichlorpropan-[D6]
Formel: ClD₂CCD₂CD₂Cl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 93952-08-0
UN: 1279
ADR: 3,II