1,3-Dichlorpropen-[D4] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (98% D)

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

CILDLM19380.1
PROOCILDLM19380.1EA 632 EUR
PROOCILDLM19380.1
1,3-Dichlorpropen-[D4] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (98% D)
1,3-Dichlorpropen-[D4] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₃D₄Cl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 202656-23-3
UN: 2047
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR