Benzo[j]fluoranthen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM241125
PROOCILULM241125EA
672
EUR
PROOCILULM241125
Benzo[j]fluoranthen
Benzo[j]fluoranthen
Formel:
C₂₀H₁₂ |
CAS-Nummer:
205-82-3 EINECS: 205-910-3 |