Benzo[b]fluoranthen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM24160.1
PROOCILULM24160.1EA 292 EUR
PROOCILULM24160.1
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[b]fluoranthen
Formel: C₂₀H₁₂
MDL: MFCD00010582
CAS-Nummer: 205-99-2
EINECS: 205-911-9