2,3,5,6-Tetrachlorphenol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM24300.1
PROOCILULM24300.1EA 469 EUR
PROOCILULM24300.1
2,3,5,6-Tetrachlorphenol
2,3,5,6-Tetrachlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₄O
Molecular Weight: 231,89 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044671
CAS-Nummer: 935-95-5
EINECS: 213-310-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III